2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
OR019105-5G
OR019105-25G
OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA
21.9
EUR
APOSOR019105-5G
APOSOR019105-25G
APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formel:
C₈H₁₉NO₂ Molecular Weight: 161.25 g/mol Siedepunkt: 95 °C Dichte: 0.954 Flammpunkt: 93 °C |
MDL:
MFCD00020604 CAS-Nummer: 140-82-9 |