4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO) (freies Radikal) tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR019107-5G
OR019107-25G
OR019107-100G
APOSOR019107-5GEA
23.2
EUR
APOSOR019107-5G
APOSOR019107-25G
APOSOR019107-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO) (freies Radikal) tech
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO)
Formel:
C₉H₁₉N₂O Molecular Weight: 171.26 g/mol Siedepunkt: 98/3.75 mm °C Schmelzpunkt: 33…39 °C Dichte: 0.896 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006479 CAS-Nummer: 14691-88-4 |