1-Methylnaphthalin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Methylnaphthalin
OR019113-25G
OR019113-100G
OR019113-500G
APOSOR019113-25GEA
58
EUR
APOSOR019113-25G
APOSOR019113-100G
APOSOR019113-500G
1-Methylnaphthalin 96%
1-Methylnaphthalin
Formel:
C₁₁H₁₀ Molecular Weight: 142,2 g/mol Siedepunkt: 240 - 243 °C Schmelzpunkt: −22 °C Dichte: 1,001 Flammpunkt: 82 °C |
MDL:
MFCD00004034 CAS-Nummer: 90-12-0 UN: 3082 |