(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61460-5G OR61460-25G
APOSOR61460-5GEA 37.7 EUR
APOSOR61460-5G APOSOR61460-25G
(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Formel: 2C₈H₁₁NO·H₂O
Molecular Weight: 292.37 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
UN: 3259
ADR: 8 III