(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61461-5G OR61461-25G
APOSOR61461-5GEA 37.7 EUR
APOSOR61461-5G APOSOR61461-25G
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Formel: 2C₈H₁₁NO·H₂O
Molecular Weight: 292,37 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
UN: 3259
ADR: 8,III