5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR72088-1G OR72088-5G
APOSOR72088-1GEA 98.6 EUR
APOSOR72088-1G APOSOR72088-5G
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀N₂·ClH
Molecular Weight: 194.66 g/mol
CAS-Nummer: 2828564-69-6