5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide
OR929296-250MG
OR929296-1G
OR929296-5G
APOSOR929296-250MGEA
156
EUR
APOSOR929296-250MG
APOSOR929296-1G
APOSOR929296-5G
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ Molecular Weight: 233,03 g/mol |
MDL:
MFCD11977426 CAS-Nummer: 62516-08-9 |