4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0806-1G OR0806-5G
APOSOR0806-1GEA 145 EUR
APOSOR0806-1G APOSOR0806-5G
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂
Siedepunkt: 120/4 mm °C
MDL: MFCD03092939
CAS-Nummer: 14759-08-1