(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR918689-250MG OR918689-1G
APOSOR918689-250MGEA 108 EUR
APOSOR918689-250MG APOSOR918689-1G
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,31 g/mol
MDL: MFCD11041390
CAS-Nummer: 625471-04-7