2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49824-250MG PC49824-1G
APOSPC49824-250MGEA 261 EUR
APOSPC49824-250MG APOSPC49824-1G
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₂BrFIN
Molecular Weight: 301,88 g/mol
MDL: MFCD13185371
CAS-Nummer: 1214323-00-8