Phenazine-1,6-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR62191-50MG OR62191-100MG OR62191-250MG
APOSOR62191-50MGEA 108 EUR
APOSOR62191-50MG APOSOR62191-100MG APOSOR62191-250MG
Phenazine-1,6-diol
Phenazine-1,6-diol
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
MDL: MFCD01708477
CAS-Nummer: 69-48-7