2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR924758-250MG
OR924758-1G
APOSOR924758-250MGEA
319
EUR
APOSOR924758-250MG
APOSOR924758-1G
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
2-Boc-3,4-dihydro-1h-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₄ Molecular Weight: 266.29 g/mol |
MDL:
MFCD22395729 CAS-Nummer: 1363380-86-2 |