2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR946315-250MG
OR946315-1G
OR946315-5G
APOSOR946315-250MGEA
116
EUR
APOSOR946315-250MG
APOSOR946315-1G
APOSOR946315-5G
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 222.62 g/mol |
MDL:
MFCD03284432 CAS-Nummer: 17326-27-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |