2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48672-250MG PC48672-1G
APOSPC48672-250MGEA 219 EUR
APOSPC48672-250MG APOSPC48672-1G
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione
Formel: C₉H₅F₂NO₂S
Molecular Weight: 229,2 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32066858
CAS-Nummer: 1805773-37-8