Phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR11007-25G OR11007-100G OR11007-500G
APOSOR11007-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11007-25G APOSOR11007-100G APOSOR11007-500G
Phenylboronsäurepinakolester
Phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Schmelzpunkt: 27 - 31 °C
Flammpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00966985
CAS-Nummer: 24388-23-6