Dibutylzinnoxid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR921569-5G OR921569-100G
APOSOR921569-5GEA 21.9 EUR
APOSOR921569-5G APOSOR921569-100G
Dibutylzinnoxid 95%
Dibutylzinnoxid
Formel: C₈H₁₈OSn
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,580
MDL: MFCD00001992
CAS-Nummer: 818-08-6
UN: 3146
ADR: 6.1,II