1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR923452-1G OR923452-5G
APOSOR923452-1GEA 58 EUR
APOSOR923452-1G APOSOR923452-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Formel: C₉H₂₀O₂Si
Siedepunkt: 62/9 mm °C
Dichte: 0,863
Flammpunkt: 52 °C
MDL: MFCD02683524
CAS-Nummer: 77086-38-5
UN: 1993
ADR: 3,III