4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70323-250MG OR70323-1G OR70323-5G
APOSOR70323-250MGEA 174 EUR
APOSOR70323-250MG APOSOR70323-1G APOSOR70323-5G
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
Molecular Weight: 241,08 g/mol
MDL: MFCD32862612
CAS-Nummer: 2384580-34-9