Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR956775-1G
OR956775-5G
APOSOR956775-1GEA
238
EUR
APOSOR956775-1G
APOSOR956775-5G
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
Formel:
C₉H₈BrClO₂ Molecular Weight: 263.51 g/mol |
MDL:
MFCD10000926 CAS-Nummer: 76008-74-7 |