Ethyl-3,4-difluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3,4-difluorobenzoate
PC3201J-25G PC3201J-100G PC3201J-500G
APOSPC3201J-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3201J-25G APOSPC3201J-100G APOSPC3201J-500G
Ethyl-3,4-difluorbenzoat 98%
Ethyl-3,4-difluorbenzoat
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,16 g/mol
Siedepunkt: 96/15 mm °C
MDL: MFCD00272138
CAS-Nummer: 144267-96-9