2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501831-250MG PC501831-1G
APOSPC501831-250MGEA 214 EUR
APOSPC501831-250MG APOSPC501831-1G
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Molecular Weight: 217.998 g/mol
Schmelzpunkt: 31…32 °C
MDL: MFCD26687961
CAS-Nummer: 1502090-29-0