4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-5-(trifluormethyl)iodbenzol, 4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, 1-Chlor-2-iod-4-(trifluormethyl)benzol
PC1932-25G
PC1932-100G
APOSPC1932-25GEA
21.9
EUR
APOSPC1932-25G
APOSPC1932-100G
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid 98%
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃I Molecular Weight: 306.45 g/mol Siedepunkt: 58…60/0.5 mm °C Dichte: 1.973 Flammpunkt: >110 °C |
MDL:
MFCD00001037 CAS-Nummer: 672-57-1 UN: 3265 ADR: 8 II |