4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC305030-250MG PC305030-1G
APOSPC305030-250MGEA 219 EUR
APOSPC305030-250MG APOSPC305030-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₄
MDL: MFCD30748835
CAS-Nummer: 2092187-20-5
UN: 3265
ADR: 8,III