3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61186-1G OR61186-5G
APOSOR61186-1GEA 574 EUR
APOSOR61186-1G APOSOR61186-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClIO
Molecular Weight: 345,36 g/mol
MDL: MFCD30834285
CAS-Nummer: 2091701-23-2