3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 94.4 EUR
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230,07 g/mol
Schmelzpunkt: 46…48 °C
MDL: MFCD04039920
CAS-Nummer: 141281-38-1
UN: 3261
ADR: 8,II