4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 683 EUR
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 153 - 155 °C
MDL: MFCD17000469
CAS-Nummer: 62577-90-6