4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC305026-250MG PC305026-1G
APOSPC305026-250MGEA 219 EUR
APOSPC305026-250MG APOSPC305026-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrF₄O
MDL: MFCD22628190
CAS-Nummer: 1414870-67-9