3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501730-250MG PC501730-1G
APOSPC501730-250MGEA 261 EUR
APOSPC501730-250MG APOSPC501730-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃ClF₃NO₅S
MDL: MFCD28801862
CAS-Nummer: 1351094-07-9
UN: 3265
ADR: 8,III