1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Propan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Propylenbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)propan
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 21.9 EUR
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Formel: C₂₇H₂₆P₂
Molecular Weight: 412,45 g/mol
Schmelzpunkt: 63 - 65 °C
MDL: MFCD00003050
CAS-Nummer: 6737-42-4