4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Michlers Keton, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenon
OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 84.1 EUR
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel: C₁₇H₂₀N₂O
Molecular Weight: 268,36 g/mol
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 171 - 176 °C
Flammpunkt: 220 °C
MDL: MFCD00008312
CAS-Nummer: 90-94-8