(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-1-Chloro-2-propanol
OR911848-250MG
OR911848-1G
OR911848-5G
APOSOR911848-250MGEA
58
EUR
APOSOR911848-250MG
APOSOR911848-1G
APOSOR911848-5G
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
(R)-1-Chloropropan-2-ol
Formel:
C₃H₇ClO Molecular Weight: 94.54 g/mol |
MDL:
MFCD01862132 CAS-Nummer: 19141-39-0 UN: 1987 ADR: 3 III |