4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR938515-250MG
OR938515-1G
OR938515-5G
APOSOR938515-250MGEA
154
EUR
APOSOR938515-250MG
APOSOR938515-1G
APOSOR938515-5G
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol 95%
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol
Formel:
C₈H₁₇NO Siedepunkt: 256 °C |
MDL:
MFCD11520548 CAS-Nummer: 148356-06-3 UN: 2735 ADR: 8,III |