3,5-Dimethoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1170-1G OR1170-5G
APOSOR1170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1170-1G APOSOR1170-5G
3,5-Dimethoxyphenol
3,5-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154.17 g/mol
Siedepunkt: 172…175/17 mm °C
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00008388
CAS-Nummer: 500-99-2