Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4514E-250MG PC4514E-1G
APOSPC4514E-250MGEA 29 EUR
APOSPC4514E-250MG APOSPC4514E-1G
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Heptafluoro-1-(1-iodo-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propane
Formel: C₅F₁₁IO
Siedepunkt: 84…85 °C
Dichte: 1,9859
MDL: MFCD00155845
CAS-Nummer: 107432-46-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR