1,3-Dichlorpropan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethylendichlorid
OR0973-25G OR0973-100G OR0973-250G
APOSOR0973-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0973-25G APOSOR0973-100G APOSOR0973-250G
1,3-Dichlorpropan 99%
1,3-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 112,99 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Dichte: 1,19
Flammpunkt: 21 °C
MDL: MFCD00000999
CAS-Nummer: 142-28-9
UN: 1933
ADR: 3,II