2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-N,2-N,4-N,4-N,6-N,6-N-hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Hexakis(methoxymethyl)melamine, N,N,N',N',N'',N''-Hexakis(methoxymethyl)melamine
OR923794-1G
OR923794-5G
OR923794-25G
APOSOR923794-1GEA
112
EUR
APOSOR923794-1G
APOSOR923794-5G
APOSOR923794-25G
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine
Formel:
C₁₅H₃₀N₆O₆ Molecular Weight: 390.44 g/mol Schmelzpunkt: 49 °C Dichte: 1.219 Flammpunkt: 248.3 °C |
MDL:
MFCD00047342 CAS-Nummer: 3089-11-0 |