Ethanolamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR921532-100G
OR921532-1KG
APOSOR921532-100GEA
21.9
EUR
APOSOR921532-100G
APOSOR921532-1KG
Ethanolamin 99%
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Siedepunkt: 170 °C Schmelzpunkt: 10…11 °C Dichte: 1,012 Flammpunkt: 91 °C |
MDL:
MFCD00008183 CAS-Nummer: 141-43-5 UN: 2491 ADR: 6.1,III |