3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC45180-500MG PC45180-1G PC45180-5G
APOSPC45180-500MGEA 154 EUR
APOSPC45180-500MG APOSPC45180-1G APOSPC45180-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
MDL: MFCD17015349
CAS-Nummer: 158626-90-5