2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 2770 EUR
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Formel: C₁₆H₁₂S₃
Molecular Weight: 300,46 g/mol
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02065045
CAS-Nummer: 2974-09-6