2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-3-fluoroisonicotinonitrile
PC250100-250MG
PC250100-1G
APOSPC250100-250MGEA
393
EUR
APOSPC250100-250MG
APOSPC250100-1G
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile
Formel:
C₆H₂BrFN₂ Molecular Weight: 201 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28735371 CAS-Nummer: 1805188-90-2 |