Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
OR931649-100G
OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA
29
EUR
APOSOR931649-100G
APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00167158 CAS-Nummer: 29385-43-1 |