1-Chlorisochinolin tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chlorisochinolin tech
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Siedepunkt: 274…275/768 mm °C
Schmelzpunkt: 31…36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00024134
CAS-Nummer: 19493-44-8