1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61322-100MG OR61322-250MG
APOSOR61322-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61322-100MG APOSOR61322-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClN₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02253769
CAS-Nummer: 1147222-02-3