Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR916421-250MG OR916421-1G OR916421-5G
APOSOR916421-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR916421-250MG APOSOR916421-1G APOSOR916421-5G
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230.06 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11977360
CAS-Nummer: 135484-78-5