(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Anserine, N-beta-Alanyl-3-methyl-L-histidine
OR958721-1G
OR958721-5G
OR958721-25G
APOSOR958721-1GEA
108
EUR
APOSOR958721-1G
APOSOR958721-5G
APOSOR958721-25G
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₆N₄O₃ Molecular Weight: 240,25 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11040910 CAS-Nummer: 584-85-0 |