Iodacetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Iodessigsäureamid
OR59962-5G OR59962-10G OR59962-25G
APOSOR59962-5GEA 21.9 EUR
APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G APOSOR59962-25G
Iodacetamid 98%
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molecular Weight: 184.96 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III