1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 219 EUR
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32669838
CAS-Nummer: 2384171-56-4