3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene

PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 192 EUR
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molecular Weight: 350.9 g/mol
Siedepunkt: 85/1.5 mm °C
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13194205
CAS-Nummer: 85977-23-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR