meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
226670050 226670250 226671000
ACRO226670050EA 85.1 EUR
ACRO226670050 ACRO226670250 ACRO226671000
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure 98%
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
Formel: C₄H₆O₄S₂
Schmelzpunkt: 196…198 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064799
CAS-Nummer: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm