4'-Chlorpropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
p-Chlorpropiophenon
OR11048-25G
OR11048-100G
OR11048-500G
APOSOR11048-25GEA
37.7
EUR
APOSOR11048-25G
APOSOR11048-100G
APOSOR11048-500G
4'-Chlorpropiophenon
4'-Chlorpropiophenon
Formel:
C₉H₉ClO Molecular Weight: 168,62 g/mol Siedepunkt: 125 - 126/13 mm °C Schmelzpunkt: 35 - 37 °C Flammpunkt: >113 °C |
MDL:
MFCD00000626 CAS-Nummer: 6285-05-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...